Documenti fondamentali
AMBH303C4BA7
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-8(12)7-5(9)2-4(11)3-6(7)10/h2-3H,11H2,1H3
InChI
UWPLTCWTTVMXCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191478-99-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)