AMBH303C4B7A
Ambeed, Inc.
5-Cyano-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Iupac Name
5-cyano-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-13-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI
YZBRQGBGYGMYEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84923-71-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)