AMBH303C4B43
Ambeed, Inc.
1-(1-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-(1-bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11,12)13/h2-6H,1H3
InChI
AJBWDFPJLDDEPQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59770-96-6.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)