Documenti fondamentali
AMBH303C4B3B
Ambeed, Inc.
4-Benzyl-2,2-dimethylmorpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-benzyl-2,2-dimethylmorpholine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-13(2)11-14(8-9-15-13)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,8-11H2,1-2H3
InChI
VHCKNNCYYBMEFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84761-04-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)