Documenti fondamentali
AMBH303C4B28
Ambeed, Inc.
7-Chloro-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-chloro-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI
QVPMZULEYMEMKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60518-41-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/60518-41-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)