Documenti fondamentali
AMBH303C4AC2
Ambeed, Inc.
4-(Piperidin-4-ylmethyl)benzamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.76
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-piperidinylmethyl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O.ClH/c14-13(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-15-8-6-11;/h1-4,11,15H,5-9H2,(H2,14,16);1H
InChI
VASKEKSKJWHBER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/333795-11-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)