Documenti fondamentali
AMBH303C4A64
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(3-amino-4-chlorophenyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (3-amino-4-chlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-9(12)5-6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4H,5,11H2,1H3
InChI
XDJOZRQUCQQBCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59833-69-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)