Documenti fondamentali
AMBH303C4A26
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-methoxy-4-methyl-3-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.06
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-methoxy-4-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-5-3-4-6(13-2)7(9)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
InChI
RVMCUIFFXJLYHP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860734-28-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)