Documenti fondamentali
AMBH303C4A0C
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI
XXBLSNSKEMYEQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232431-41-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)