Documenti fondamentali
AMBH303C4908
Ambeed, Inc.
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate
Scegli un formato
5 G
JPY 9’100
25 G
JPY 9’800
100 G
JPY 10’200
500 G
JPY 12’900
1 KG
JPY 16’800
SKU del venditore: A145351-5G
JPY 9’100
Spedito entro 12 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
JPY 9’100
25 G
JPY 9’800
100 G
JPY 10’200
500 G
JPY 12’900
1 KG
JPY 16’800
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.59
Numero MDL:
SKU del venditore: A145351-5G
JPY 9’100
Spedito entro 12 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7ClO4S.Na/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI
TZLNJNUWVOGZJU-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126-83-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126-83-0.html