Documenti fondamentali
AMBH303C46F1
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,3-dihydroxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2,3-dihydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI
RHMQSXRCGOZYND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3943-73-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)