AMBH303C453F
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-6-7-2-1-3-8-9(7)12-5-4-11-8/h1-3,10H,4-6H2
InChI
WATIARBIFSKYKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)