Documenti fondamentali
AMBH303C4309
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.38
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C21H18FNO2/c1-2-25-21(24)19-18(13-9-11-15(22)12-10-13)16-5-3-4-6-17(16)23-20(19)14-7-8-14/h3-6,9-12,14H,2,7-8H2,1H3
InChI
GBRCWXJKFLLFPV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148516-11-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)