Documenti fondamentali
AMBH303C4206
Ambeed, Inc.
4-((6-Bromopyridin-3-yl)methyl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[(6-bromo-3-pyridinyl)methyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-10-2-1-9(7-12-10)8-13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,8H2
InChI
QAWNEXYXZJNVGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/364793-93-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)