Documenti fondamentali
AMBH303C41F6
Ambeed, Inc.
Benzyl 2-cyano-2-(4-fluoro-5-methyl-2-nitrophenyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
benzyl 2-cyano-2-(4-fluoro-5-methyl-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C17H13FN2O4/c1-11-7-13(16(20(22)23)8-15(11)18)14(9-19)17(21)24-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,14H,10H2,1H3
InChI
IYULZAQZZQQAFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1071974-01-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)