Documenti fondamentali
AMBH2D702D15
Ambeed, Inc.
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-8-4-6(5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
InChI
CXMYWJRJTQUXQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40318-15-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)