AMBH2D702880
Ambeed, Inc.
4-Fluoroindolin-2-one
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-2-1-3-7-5(6)4-8(11)10-7/h1-4,10-11H
InChI
SHIXDMKYVDHOFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138343-94-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)