Documenti fondamentali
AMBH2D702859
Ambeed, Inc.
(4-Ethoxyphenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
InChI
UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6214-44-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)