Documenti fondamentali
AMBH2D7027CE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,2'-bipyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-8-4-6-13-10(7-8)9-3-1-2-5-12-9/h1-7H
InChI
IXEGJZGCPOORDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14162-94-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)