Documenti fondamentali
AMBH2D702772
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-dichloropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.89
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2N/c6-5-3(7)1-9-2-4(5)8/h1-2H
InChI
LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/343781-45-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)