Documenti fondamentali
AMBH2D702719
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-methylpyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C4H7N3/c1-7-4(5)2-3-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI
JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192-21-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)