Documenti fondamentali
AMBH2D7026EB
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.08
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C4H3FN2O/c5-3-1-6-2-7-4(3)8/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI
NBAHQCCWEKHGTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/671-35-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)