AMBH2D7026C9
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-amino-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7N3OS/c1-11-6-8-2-4(3-10)5(7)9-6/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
InChI
FGONQMFYFJRAIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/770-31-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)