Documenti fondamentali
AMBH2D7025AD
Ambeed, Inc.
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(4-ethyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)12-5-3-11(4-6-12)13(16)17/h3-6H,2,7-10H2,1H3,(H,16,17)
InChI
UJKUGZAMAKCYKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/784130-66-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)