Documenti fondamentali
AMBH2D701D66
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(phenylamino)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-anilinopropanoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)7-8-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI
TWAMXXLZDQNMCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to brown liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21911-84-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)