Documenti fondamentali
AMBH2D701D3B
Ambeed, Inc.
2-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Iupac Name
(4-methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-6-2-3-7(5-9(11)12)4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
WZNKBDUWSKJHEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54941-44-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)