Documenti fondamentali
AMBH2D701D22
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-nitrobenzoisothiazole
Scegli un formato
250 MG
CHF 94.29
SKU del venditore: A129514-250MG
CHF 94.29
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 94.29
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.21
Numero MDL:
SKU del venditore: A129514-250MG
CHF 94.29
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-5-nitro-1,2-benzisothiazole
Inchi Code
1S/C8H6N2O2S/c1-5-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-9-5/h2-4H,1H3
InChI
UUOMNUMWKBVHNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35272-19-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)