Documenti fondamentali
AMBH2D701CCD
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI
BJUOAPFXYPEEMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/328-69-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)