Documenti fondamentali
AMBH2D701CB2
Ambeed, Inc.
3-Hexadecylthiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.57
Numero MDL:
Iupac Name
3-hexadecylthiophene
Inchi Code
1S/C20H36S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-18-21-19-20/h17-19H,2-16H2,1H3
InChI
FRVZSODZVJPMKO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119269-24-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)