Documenti fondamentali
AMBH2D701CAA
Ambeed, Inc.
Methyl 3-formyl-1H-indole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-formyl-1H-indole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)8-3-2-4-9-10(8)7(6-13)5-12-9/h2-6,12H,1H3
InChI
HWQJAOMFBDZMPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53462-88-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)