Documenti fondamentali
AMBH2D701B72
Ambeed, Inc.
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-4-8-6-2-1-3-9-10(5)6/h1-4H
InChI
KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18087-73-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)