Documenti fondamentali
AMBH2D701AAC
Ambeed, Inc.
3-Aminophenyl dimethylcarbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-aminophenyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11(2)9(12)13-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,10H2,1-2H3
InChI
LKEQZFMJKLCAEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19962-04-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)