Documenti fondamentali
AMBH2D701972
Ambeed, Inc.
Pyridine-3,5-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,5-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,6-7H2
InChI
ABYXFACYSGVHCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4318-78-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4318-78-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)