Documenti fondamentali
AMBH2D7018FB
Ambeed, Inc.
Buspirone Related Compound K
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
InChI
YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1075-89-4.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)