Documenti fondamentali
AMBH2D701160
Ambeed, Inc.
3-(2-Methoxyphenyl)propan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxyphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3
InChI
KCJSIKPCRQDRNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10493-37-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)