AMBH2D701113
Ambeed, Inc.
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-methyl-2-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-7-5(6(9)10)8-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI
BADCKQUVPNDPJZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99420-75-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)