Documenti fondamentali
AMBH2D701025
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methyl-2-phenoxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(2,9(11)12)13-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChI
ILPUOPPYSQEBNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)