AMBH2D700FFA
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-chloro-6-(5-fluorofuran-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-6-(5-fluorofuran-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H3BrClFN2OS/c11-7-6-9(12)14-3-15-10(6)17-8(7)4-1-2-5(13)16-4/h1-3H
InChI
OEBAPNYAYMNZBF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)