Documenti fondamentali
AMBH2D700F4D
Ambeed, Inc.
(2-Iodophenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.05
Numero MDL:
Iupac Name
(2-iodophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H8IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI
RHQNNLRITZIWGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39959-51-8.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)