AMBH2D700ECC
Ambeed, Inc.
Isothiazol-5-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
isothiazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4N2S.ClH/c4-3-1-2-5-6-3;/h1-2H,4H2;1H
InChI
GERDRWXVHHAXHV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)