AMBH2D700DE8
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-phenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-10-12-6-9(7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI
JJNIWMPNOFGQEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)