AMBH2D70092E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-nitroisoquinoline
About This Item
Iupac Name
6-bromo-5-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-2-1-6-5-11-4-3-7(6)9(8)12(13)14/h1-5H
InChI
COTVYJVDXKFNRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850197-72-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)