Documenti fondamentali
AMBH2D700928
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodopyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.89
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrIN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI
KJOQMWRTNVBXEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234111-08-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)