Documenti fondamentali
AMBH2D700903
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(thiazol-2-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
InChI
AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3292-77-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)