Documenti fondamentali
AMBH2D7007D6
Ambeed, Inc.
2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-4-ol
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-6-4(10)2-1-3-5(6)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChI
PFQJPSASUCHKRO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7471-03-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)