Documenti fondamentali
AMBH2D700729
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-5-ethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,6-dichloro-5-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-2-3-4(7)10-6(9)11-5(3)8/h2H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI
RFDSRYRJLQXWBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6343-68-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)