AMBH2D7005EE
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethylhydroquinone
About This Item
Iupac Name
2,6-dimethyl-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI
SGWZVZZVXOJRAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/654-42-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)