AMBH2D7004E1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
N-(2-chloroacetyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6ClNO3S/c1-9(7,8)5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
InChI
BKLFBPWLPOUGTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)