Documenti fondamentali
AMBH2D700288
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-4-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8O2/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9/h1-3,6H,4-5H2
InChI
MKWRRGVTYBMERJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209256-42-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)