AMBH2D700275
Ambeed, Inc.
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4F2O2/c8-6-4(3-10)1-2-5(11)7(6)9/h1-3,11H
InChI
KTGPDDPEVRJSFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)